Learn More
Merck Plaques de filtration à 384 puits MultiScreenHTS
Utilisation dans les applications à haut débit automatisées, notamment les dosages biologiques et la préparation d’échantillons. Les plaques de filtration à 384 puits MultiScreenHTS sont non stériles, à usage unique et disponibles en plusieurs types de maille et tailles de pores pour répondre aux besoins des différentes applications.
1270.00€ - 5715.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Membrane | Fibre de verre, maille de polyester |
Array | 16 x 24 |
Couleur | Opaque, Fond blanc |
Matériau | Barex |
Code produit | Marque | Membrane | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Membrane | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10500275
|
Merck
MZFCN0W10 |
Fibre de verre, maille de polyester | 1,2 μm | 10/boîte |
1270.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11542144
|
Merck
MZFBN0W50 |
Fibre de verre, maille de polyester | 1 μm | 50/boîte |
5715.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10602605
|
Merck
MZFBN0W10 |
Fibre de verre, maille de polyester | 1 μm | 10/boîte |
1270.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11784694
|
Merck
MZFCN0W50 |
Fibre de verre, maille de polyester | 1,2 μm | 50/boîte |
5715.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour la liaison récepteur-ligand, la préparation générale d’échantillons, les dosages enzymatiques avec précipitation et purification de l’ADN.- Les parois latérales rigides offrent une compatibilité totale avec les systèmes automatisés / robotiques
- La conception unique de la plaque et les disques filtrants scellés individuellement empêchent la diaphonie entre les puits
- Les couvercles en plastique opaques empêchent le transfert de lumière entre les puits pendant la numération par scintillation directe
- Codage par code-barres disponible
- Conformes aux normes ANSI™ / SBS
Spécification
Standard | |
16 x 24 | |
Barex | |
Non stérile | |
1,28 cm | |
1,44 cm |
Fibre de verre, maille de polyester | |
Opaque, Fond blanc | |
384 | |
1,28 x 8,55 x 1,44 cm | |
8,55 cm |