Learn More
Merck Plaques de filtration à 384 puits MultiScreenHTS
Utilisation dans les applications à haut débit automatisées, notamment les dosages biologiques et la préparation d’échantillons. Les plaques de filtration à 384 puits MultiScreenHTS sont non stériles, à usage unique et disponibles en plusieurs types de maille et tailles de pores pour répondre aux besoins des différentes applications.
Marque:  Merck MZFCN0W50
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11784694
  • 5715.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 07-08-2024
Description
Pour la liaison récepteur-ligand, la préparation générale d’échantillons, les dosages enzymatiques avec précipitation et purification de l’ADN.
  • Les parois latérales rigides offrent une compatibilité totale avec les systèmes automatisés / robotiques
  • La conception unique de la plaque et les disques filtrants scellés individuellement empêchent la diaphonie entre les puits
  • Les couvercles en plastique opaques empêchent le transfert de lumière entre les puits pendant la numération par scintillation directe
  • Codage par code-barres disponible
  • Conformes aux normes ANSI™ / SBS
Spécification
Spécification
Standard
16 x 24
Opaque, Fond blanc
384
0,09 cmsup2/sup
50/boîte
1,28 cm
1,44 cm
Fibre de verre, maille de polyester
1,2 μm
Barex
Non stérile
Dosages de liaison récepteur-ligand, préparation d’échantillons, précipité TCA
1,28 x 8,55 x 1,44 cm
8,55 cm