Learn More
Mecmesin™ Banc d’essai de force piloté par ordinateur Multitest-i
Validé pour les tests de production.
Marque:  Mecmesin™ 805102
Code nomenclature Nacres: NA.27
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11933908
  • 11925.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
  • Élabore un programme
  • Conçoit et personnalise votre test de force ou de traction
  • Interface utilisateur intuitive et conviviale
  • Les barres d’outils simplifient la gestion des tests
  • Crée des critères de réussite et d’échec des échantillons
  • Détecte automatiquement les paramètres, par exemple la charge maximale, la charge moyenne, etc.
  • Contient une bibliothèque de procédures de test types
  • Débit
  • Pause ou temps
Spécification
Spécification
Banc d’essai
Force : 2,5N
Adapté pour les tests de production