Learn More
Mecmesin™ Banc d’essai de force piloté par ordinateur Multitest-i
Validé pour les tests de production.
1582.50€ - 11925.00€
Spécification
Type de produit | Banc d’essai |
---|---|
À utiliser avec (application) | Adapté pour les tests de production |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11953998
|
Mecmesin™
879003 |
Force : 50 N |
1582.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11933908
|
Mecmesin™
805102 |
Force : 2,5N |
11925.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Élabore un programme
- Conçoit et personnalise votre test de force ou de traction
- Interface utilisateur intuitive et conviviale
- Les barres d’outils simplifient la gestion des tests
- Crée des critères de réussite et d’échec des échantillons
- Détecte automatiquement les paramètres, par exemple la charge maximale, la charge moyenne, etc.
- Contient une bibliothèque de procédures de test types
- Débit
- Pause ou temps
Spécification
Banc d’essai | |
Adapté pour les tests de production |