Learn More
MuRF1/TRIM63 Antibody (6H6D4) - BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18613918 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.025 mg
0.1 mg
Conditionnement:
0.03mg
0.10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613918 0.025 mg 0.03mg
18275010 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18613918 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2525150.025mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MuRF1/TRIM63 Monoclonal specifically detects MuRF1/TRIM63 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MuRF1/TRIM63
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 6H6D4
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène EC 6.3.2.-, IRFMURF2, Iris RING finger protein, MuRF1, MuRF-1, muscle specific ring finger protein 2, Muscle-specific RING finger protein 1, RING finger protein 28FLJ32380, RNF28E3 ubiquitin-protein ligase TRIM63, SMRZMURF-1, Striated muscle RING zinc finger protein, tripartite motif containing 63, tripartite motif-containing 63, Tripartite motif-containing protein 63
Symboles de gène(s) TRIM63
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Synthesized peptide of human MuRF1 (AA: 293-304).
Poids moléculaire de l’antigène 40.2 kDa
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.025 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Zinc Finger
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 84676
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus