missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MVK, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Abnova H00004598-D01.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: MLSEVLLVSAPGKVILHGEHAVVHGKVALAVSLNLRTFLRLQPHSNGKVDLSLPNIGIKRAWDVARLQSLDTSFLEQGDVTTPTSEQVEKLKEVAGLPDDCAVTERLAVLAFLYLYLSICRKQRALPSLDIVVWSELPPGAGLGSSAAYSVCLAAALLTVCEEIPNPLKDGDCVNRWTKEDLELINKWAFQGERMIHGNPSGVDNAVSTWGGALRYHQGKISSLKRSPALQILLTNTKVPRNTRALVAGVRNRLLKFPEIVAPLLTSIDAISLECERVLGEMGEAPAPEQYLVLEELIDMNQHHLNALGVGHASLDQLCQVTRARGLHSKLTGAGGGGCGITLLKPGLEQPEVEATKQALTSCGFDCLETSIGAPGVSIHSATSLDSRVQQALDGLSpécification
| MVK | |
| Polyclonal | |
| No additive | |
| NM_000431.1 | |
| MVK | |
| MVK (NP_000422.1, 1 a.a. ∼ 396 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 4598 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| mevalonate kinase | |
| FLJ96772/LRBP/MK/MVLK | |
| Rabbit | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu