Learn More
Metro™ Chariots utilitaires série MW600
Marque:  Metro™ MW603
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11850210
  • 505.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-07-2024
Description
Chariot fil d'acier chromé
• Plateaux réglables en hauteur
• Pour charge lourde jusqu'à 270kg
• Poignée intégrée aux montants en acier chromé
• Plateaux en fil chromé réglables par pas de 2,5cm
• Hauteur 97cm
• Equipé de 4 roulettes φ 12,5cm pivotantes à bandage caoutchouc
• Chariot 2 plateaux fil chromé
• Inclus démonté.
Spécification
Spécification
760 mm
457 mm