Learn More
Metro™ Chariots utilitaires série MW600
469.00€ - 505.00€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11850210
|
Metro™
MW603 |
760 mm | 457 mm |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11890220
|
Metro™
MW611 |
914 mm | 610 mm |
469.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Chariot fil d'acier chromé• Plateaux réglables en hauteur
• Pour charge lourde jusqu'à 270kg
• Poignée intégrée aux montants en acier chromé
• Plateaux en fil chromé réglables par pas de 2,5cm
• Hauteur 97cm
• Equipé de 4 roulettes φ 12,5cm pivotantes à bandage caoutchouc
• Chariot 2 plateaux fil chromé
• Inclus démonté.