missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mycobacterium tuberculosis antigen Acr1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-62180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Mycobacterium tuberculosis antigen Acr1 Polyclonal antibody specifically detects Mycobacterium tuberculosis antigen Acr1 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spécification
| Mycobacterium tuberculosis antigen Acr1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000 | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.4) | |
| Recombinant Mycobacterium tuberculosis Acr1 produced in E. coli | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu