missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mycobacterium Tuberculosis CFP10 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Code produit 18550743 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18550743 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18550743 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB11058737PCP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Mycobacterium Tuberculosis CFP10 Polyclonal antibody specifically detects Mycobacterium Tuberculosis CFP10 in Bacteria samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Mycobacterium Tuberculosis CFP10
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène 10 kDa culture filtrate antigen cfp10, Culture filtrate protein 10, ESAT 6 like protein esxB, esxB, lhp, mtsA10, Secreted antigenic protein MTSA 10, tuberculosis CFP10
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène CFP10 (Rv3874) of Mycobacterium tuberculosis
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Bacteria
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.