missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Myelin expression factor 2 Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-12764H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Myelin expression factor 2 Polyclonal antibody specifically detects Myelin expression factor 2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Myelin expression factor 2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| FLJ11213, HsT18564, KIAA1341MSTP156, MEF-2myEF-2, MGC87325, MST156, MyEF-2, myelin expression factor 2, myelin gene expression factor 2 | |
| The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1 and 25 of human Myelin Expression Factor 2 using the numbering given in entry NP_057216.2 (GeneID 50804). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| HRP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 50804 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu