Learn More
Myelin PLP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
271.00€
Spécification
Antigène Myelin PLP
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Rabbit
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18413642
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-87781-25ul
25 μL
271.00€
25µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
18787563
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP1-87781
0.1 mL N/A
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Myelin PLP Polyclonal specifically detects Myelin PLP in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
Myelin PLP
Polyclonal
Rabbit
Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Stem Cell Markers
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
5354
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LLLAEGFYTTGAVRQIFGDYKTTICGKGLSATVTGGQKGRGSRGQHQAHSLERVCHCLGKWLGHPDKFVGI
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
HLD1, lipophilin, major myelin proteolipid protein, MMPL, myelin proteolipid protein, PLP, PLP/DM20, PMD, proteolipid protein 1, spastic paraplegia 2, uncomplicated, SPG2
PLP1
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Documents
Product Certifications
For Research Use Only