missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Myeloperoxidase/MPO Antibody (MPO421-8B2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-41406
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Myeloperoxidase/MPO Monoclonal antibody specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Flow (Intracellular), CyTOF
Spécification
| Myeloperoxidase/MPO | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry 1-4 μg/mL, ELISA, Flow (Intracellular) 1-4 μg/mL, CyTOF-ready | |
| EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase | |
| Human myeloperoxidase | |
| 0.1 mg | |
| Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism | |
| 4353 | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Radioimmune Assays (RIA), CyTOF | |
| MPO421-8B2 | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.4) | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu