missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Myeloperoxidase/MPO Antibody (MPO421-8B2), DyLight 680, Novus Biologicals™

Code produit 18100549 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18100549 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18100549 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP241406FR

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Myeloperoxidase/MPO Monoclonal specifically detects Myeloperoxidase/MPO in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Myeloperoxidase/MPO
Applications Flow Cytometry, ELISA
Classification Monoclonal
Clone MPO421-8B2
Conjugué DyLight 680
Dilution Flow Cytometry, ELISA, Flow (Intracellular)
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène EC 1.11.1, EC 1.11.1.7, myeloperoxidase
Symboles de gène(s) MPO
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human myeloperoxidase
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4353
Spécificité du test The mouse monoclonal antibody MPO421-8B2 recognizes human myeloperoxidase, a heme protein present in myeloblasts, neutrophils and monocytes. It is a marker of acute myelogenous leukemias and acute lymphoblastic leukemias.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.