missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYL4 Antibody (OTI1H6), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Code produit 30029714 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30029714 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30029714 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP272856APC

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

MYL4 Monoclonal antibody specifically detects MYL4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MYL4
Applications Western Blot, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI1H6
Conjugué APC
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry
Formule PBS
Alias de gène ALC1, AMLC, GT1, MLC1, Myosin light chain 1, embryonic muscle/atrial isoform, myosin light chain 4, Myosin light chain alkali GT-1 isoform, myosin, atrial/fetal muscle, light chain, myosin, light chain 4, alkali, atrial, embryonic, myosin, light polypeptide 4, alkali, atrial, embryonic, PRO1957
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 2-197 of human MYL4(NP_002467) produced in E.coli.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Vision
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4635
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.