missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MYL9 [p Thr18] Antibody, Novus Biologicals™

Code produit p-200103175 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30226785 20 μL 20µL
30231977 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30226785 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP33357820ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

MYL9 Monoclonal antibody specifically detects MYL9 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène MYL9
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gène LC2020 kDa myosin light chain, MLC2Myosin RLC, MRLC1MLC-2C, myosin regulatory light chain 1, Myosin regulatory light chain 2, smooth muscle isoform, Myosin regulatory light chain 9, Myosin regulatory light chain MRLC1, myosin regulatory light polypeptide 9, myosin, light chain 9, regulatory, myosin, light polypeptide 9, regulatory, MYRL2MGC3505
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic phosphorylated peptide around T18 of human MYL9 (NP_006088.2).,, Sequence:, ATSNV
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10398
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.