Learn More
Myogenin Antibody (rMYOG/6297), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18613777 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613777 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18613777 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314012APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.11€
    696.15€ / 0.1mL
    Économisez 100.96€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Myogenin Monoclonal antibody specifically detects Myogenin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Myogenin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone rMYOG/6297
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène BHLHC3, bHLHc3Myogenic factor-4; myogenin, Class C basic helix-loop-helix protein 3, myf-4, MYF4myogenin, Myogenic factor 4, MYOGENIN, myogenin (myogenic factor 4)
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human Myogenin protein (Uniprot: P15173)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4656
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus