Learn More
Myosin heavy chain 11 Antibody (SPM201), PerCP , R&D Systems™
Code produit 18605176 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18605176 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18605176 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP311585PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Myosin heavy chain 11 Monoclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 11 in Human, Rat, Porcine, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Guinea Pig, Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Myosin heavy chain 11
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone SPM201
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène AAT4, FAA4, MYH11, MYH11 myosin, heavy chain 11, smooth muscle, SMHC, SMMHC, Smooth muscle myosin heavy chain
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human uterus extract (Uniprot: P35749)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Hypoxia, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4629
Espèces cibles Bovine, Canine, Chicken, Feline, Guinea Pig, Human, Pig
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Gamme de produits Novus