Learn More
Myosin heavy chain 14 Antibody [Alexa Fluor™ 532], R&D Systems™
Code produit 30761246 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30761246 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30761246 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP346983AF532
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Myosin heavy chain 14 Polyclonal antibody specifically detects Myosin heavy chain 14 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Myosin heavy chain 14
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 532
Dilution Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DFNA4, DFNA4A, FP17425, MHC16, MYH14, MYH17, myosin, heavy chain 14, non-muscle, NMHC II-C, NMHC-II-C, PNMHH
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène myosin, heavy chain 14. (Uniprot# Q7Z406)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers, Hypoxia, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79784
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG