Learn More
MYPN Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Code produit 18607801 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607801 0.02 mL 0.02mL
18658270 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18607801 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2946870.02ml
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
MYPN Polyclonal specifically detects MYPN in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène MYPN
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène 145 kDa (MYOP), MYOP145 kDa sarcomeric protein, myopalladin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human MYPN (NP_115967.2). MQDDSIEASTSISQLLRESYLAETRHRGNNERSRAEPSSNPCHFGSPSGAAEGGGGQDDLPDLSAFLSQEELDESVNLARLAINYDPLEKADETQARKRLSPDQMKHSPNLSFEPNFCQDNPRSPTSSKESPQEAKRPQYCSETQSKKVFLNKAADFIEELSSLFKSHSSKRIRPRACKNHKSKLESQNKVMQENSSSFSDLSERRERSSVPIPIPADTRDNEVNHALEQQEAKRREAEQAASEAAGGDT
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 84665
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG