Learn More
MYST3 Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-44049
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
MYST3 Polyclonal specifically detects MYST3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
Spécification
| MYST3 | |
| Western Blot 1 ug/ml, Immunohistochemistry 3.75 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 3.75 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:16000 | |
| Goat | |
| RUO | |
| IgG |
| Western Blot | |
| EC 2.3.1.48, EC 3.1.26.4, histone acetyltransferase MYST3, KAT6A, MGC167033, MOZMonocytic leukemia zinc finger protein, MYST histone acetyltransferase (monocytic leukemia) 3, MYST-3, runt-related transcription factor binding protein 2, Runt-related transcription factor-binding protein 2, RUNXBP2, Zinc finger protein 220, ZNF220MOZ, YBF2/SAS3, SAS2 and TIP60 protein 3 | |
| Affinity Purified | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu