missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Myt1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-94362-0.02ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Myt1 Polyclonal antibody specifically detects Myt1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| Myt1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| C20orf36, MTF1proteolipid protein binding protein, myelin transcription factor 1, Myelin transcription factor I, MyT1, MyTI, MYTIKIAA0835, PLPB1KIAA1050, Proteolipid protein-binding protein | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 650-820 of human MYT1 (NP_004526.1). KPQDLPSKSVDIEVDENGTLDLSMHKHRKRENAFPSSSSCSSSPGVKSPDASQRHSSTSAPSSSMTSPQSSQASRQDEWDRPLDYTKPSRLREEEPEESEPAAHSFASSEADDQEVSEENFEERKYPGEVTLTNFKLKFLSKDIKKELLTCPTPGCDGSGHITGNYASHRS | |
| 0.02 mL | |
| Neuroscience, Protein Kinase | |
| 4661 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu