Learn More
MZF1 Antibody (PCRP-MZF1-1E8), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
232.00€ - 462.00€
Spécification
| Antigène | MZF1 |
|---|---|
| Clone | PCRP-MZF1-1E8 |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Dilution | Flow Cytometry : 1-2 μg/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Applications | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18667944
|
Novus Biologicals
NBP3-23849-20ug |
20 μg |
232.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18657534
|
Novus Biologicals
NBP3-23849-100ug |
100 μg |
462.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MZF1 Monoclonal antibody specifically detects MZF1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| MZF1 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| myeloid zinc finger 1, MZF1B, MZF-1zinc finger protein 42 (myeloid-specific retinoic acid-responsive), Zfp98, Zinc finger protein 42, ZNF42MZF, ZSCAN6Zinc finger and SCAN domain-containing protein 6 | |
| Recombinant fragment (around aa37-128) of human MZF1 protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| PCRP-MZF1-1E8 | |
| Flow Cytometry : 1-2 μg/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 1-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 7593 | |
| IgG2a | |
| Protein A or G purified |