Learn More
CD72 Antibody (982405), Biotin, R&D Systems™
Code produit 18604764 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604764 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18604764 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB5405B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.49€
    620.55€ / 0.1mL
    Économisez 84.94€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD72 Monoclonal specifically detects CD72 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD72
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 982405
Conjugué Biotin
Dilution Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formule PBS
Alias de gène CD72 antigenB-cell differentiation antigen CD72, CD72 molecule, CD72b, Lyb-2, LYB2lyb-2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD72, Arg117-Asp359, Accession # P21854
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 971
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a
Gamme de produits Novus