Learn More
N-Cadherin Antibody (CDH2/8815R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
291.00€ - 519.00€
Spécification
| Antigène | N-Cadherin |
|---|---|
| Clone | CDH2/8815R |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18634015
|
Novus Biologicals
NBP3-23842-100ug |
100 μg |
519.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18606584
|
Novus Biologicals
NBP3-23842-20ug |
20 μg |
291.00€
20µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
N-Cadherin Monoclonal antibody specifically detects N-Cadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spécification
| N-Cadherin | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Mesenchymal Stem Cell Markers, Neuroscience, Plasma Membrane Markers, Signal Transduction, Stem Cells | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 1000 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| CDH2/8815R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ACOGS, ARVD14, cadherin 2, type 1, N-cadherin (neuronal), cadherin-2, calcium-dependent adhesion protein, neuronal, CD325, CD325 antigen, CDH2, CDHN, CDw325, NCAD, N-cadherin, N-cadherin 1, Neural cadherin, neural-cadherin | |
| Recombinant fragment (around aa605-905) of human N-Cadherin protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |