Learn More
N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18614376 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18614376 25 μL 25µL
18170358 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18614376 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP23797825ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.09€
    391.65€ / 25µL
    Économisez 65.44€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1 Polyclonal specifically detects N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène N-Deacetylase/N-Sulfotransferase 1/NDST1
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Formule PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Numéro d’ordre du gène P52848
Alias de gène [Heparan sulfate]-glucosamine N-sulfotransferase 1, bifunctional heparan sulfate N-deacetylase/N-sulfotransferase 1, EC 2.8.2.8, Glucosaminyl N-deacetylase/N-sulfotransferase 1, heparan sulfate-N-deacetylase/N-sulfotransferase, HSNST 1, HSST1, HSSTN-HSST 1, N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 1, NDST-1, N-heparan sulfate sulfotransferase 1, NST1
Symboles de gène(s) NDST1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: YEPVLLAKTRSSESIPHLGADAGLHAALHATVVQ
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3340
Spécificité du test Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG