missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Myc Antibody (NMYC-1), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08495APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
n-Myc Monoclonal antibody specifically detects n-Myc in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| n-Myc | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| BHLHE37, bHLHe37N-myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 37, MODED, neuroblastoma-derived v-myc avian myelocytomatosis viral related oncogene, N-myc, NMYCneuroblastoma MYC oncogene, ODED, oncogene NMYC, pp65/67, v-myc avian myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived, v-myc myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived (avian) | |
| Recombinant full-length human n-Myc protein. (Uniprot: P04198) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors | |
| 4613 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| NMYC-1 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu