missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

n-Myc Antibody (NMYC-1), DyLight 650, Novus Biologicals™

Code produit 18239880 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18239880 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18239880 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB200109C

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

n-Myc Monoclonal specifically detects n-Myc in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène n-Myc
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone NMYC-1
Conjugué DyLight 650
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Alias de gène BHLHE37, bHLHe37N-myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 37, MODED, neuroblastoma-derived v-myc avian myelocytomatosis viral related oncogene, N-myc, NMYCneuroblastoma MYC oncogene, ODED, oncogene NMYC, pp65/67, v-myc avian myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived, v-myc myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived (avian)
Symboles de gène(s) MYCN
Espèces hôtes Mouse
Immunogène A synthetic peptide (SPYVESEDAPPQKC) conjugated to KLH, corresponding to amino acids 327-339 of human n-Myc. [UniProt# P04198]
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication, Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4613
Spécificité du test This antibody does not react with c-Myc or L-Myc.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.