missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N myc interactor Antibody (PCRP-NMI-1C1), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08812APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
N myc interactor Monoclonal antibody specifically detects N myc interactor in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Protein Array
Spécification
| N myc interactor | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| Nmi, N-myc (and STAT) interactor, N-myc and STAT interactor, N-myc interactor, N-myc-interactor | |
| Recombinant full-length human N myc interactor protein (Uniprot: Q13287) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Signal Transduction, Tumor Suppressors | |
| 9111 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, Protein Array | |
| PCRP-NMI-1C1 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu