Learn More
N-octadécyltrichlorosilane, 95 %, suite d’isomères ramifiés 5-10 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Description
n-Octadecyltrichlorosilane is used in semiconductor industry to form self-assembled monolayer thin films on silicon dioxide substrates. Used in molecular electronics, as thin insulating gates in Metal-Insulator-Semiconductor Field-Effect Transistors. It is also used in platinum catalyzed synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le n-octadécyltrichlorosilane est utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs pour former de minces films monocouche auto-assemblés sur des substrats de dioxyde de silicone. Utilisé dans l’électronique moléculaire, comme isolation mince de grille dans les transistors à effet de champ à semiconducteur à isolation métallique. Il est également utilisé dans la synthèse catalysée par le platine.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité.
Le n-octadécyltrichlorosilane est utilisé dans l’industrie des semi-conducteurs pour former de minces films monocouche auto-assemblés sur des substrats de dioxyde de silicone. Utilisé dans l’électronique moléculaire, comme isolation mince de grille dans les transistors à effet de champ à semiconducteur à isolation métallique. Il est également utilisé dans la synthèse catalysée par le platine.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité.
Spécification
Point d’ébullition | 160°C to 162°C (3mmHg) |
Nom chimique ou matériau | n-Octadecyltrichlorosilane |
Point de fusion | ∼20°C |
Quantité | 50 g |
Notes de pourcentage du dosage | cont. 5 à 10 % d’isomères ramifiés |
Formule linéaire | CH3(CH2)17SiCl3 |
Numéro UN | UN1800 |
Beilstein | 1778847 |
Point d’éclair | 189°C (372°F) |
Informations sur la solubilité | Decomposes in water. |