Learn More
N4BP2 Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18613552 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18613552 100 μg 100µL
18652815 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18613552 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298059100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100µL
    Économisez 36.44€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
N4BP2 Polyclonal specifically detects N4BP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène N4BP2
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule PBS (pH 7.0)
Alias de gène B3BPKIAA1413, BCL-3-binding protein, EC 3.-, FLJ10680, NEDD4 binding protein 2, NEDD4-binding protein 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human N4BP2 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55728
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG