Learn More
N6-methyladenosine (m6A) Antibody (7N6C7) [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498489 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30498489 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498489 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP333194APC
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Mouse Monoclonal Antibody
N6-methyladenosine (m6A) Monoclonal antibody specifically detects N6-methyladenosine (m6A) in Non-species specific samples. It is validated for ELISA,Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène N6-methyladenosine (m6A)
Applications ELISA, Dot Blot
Classification Monoclonal
Clone 7N6C7
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène (-)-6-(Methylamino)purine riboside, N(6)-Methyladenosine, N-Methyladenosine
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Chemical compounds corresponding to N6-methyladenosine (m6A).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Non-species specific
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ