missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N6-methyladenosine (m6A) Antibody (7N6C7) [DyLight 405], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30502359 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30502359 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30502359 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP333194V

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

N6-methyladenosine (m6A) Monoclonal antibody specifically detects N6-methyladenosine (m6A) in Non-species specific samples. It is validated for ELISA,Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène N6-methyladenosine (m6A)
Applications ELISA, Dot Blot
Classification Monoclonal
Clone 7N6C7
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène (-)-6-(Methylamino)purine riboside, N(6)-Methyladenosine, N-Methyladenosine
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Chemical compounds corresponding to N6-methyladenosine (m6A).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Non-species specific
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.