Learn More
N6-methyladenosine (m6A) Antibody, Novus Biologicals™
Code produit p-200103120 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30230665 100 μL 100µL
30232175 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30230665 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP333194100ul
Mouse Monoclonal Antibody
N6-methyladenosine (m6A) Monoclonal antibody specifically detects N6-methyladenosine (m6A) in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène N6-methyladenosine (m6A)
Applications ELISA, Dot Blot
Classification Monoclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Dot Blot 1:500 - 1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène (-)-6-(Methylamino)purine riboside, N(6)-Methyladenosine, N-Methyladenosine
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Chemical compounds corresponding to N6-methyladenosine (m6A).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Non-species specific
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ