Learn More
NAA10 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Code produit 18357156 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18357156 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18357156 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298978AF488
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rabbit Polyclonal Antibody
NAA10 Polyclonal specifically detects NAA10 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NAA10
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène ARD1, ARD1 homolog A, N-acetyltransferase (S. cerevisiae), ARD1 homolog, N-acetyltransferase (S. cerevisiae), ARD1AARD1 homolog, N-acetyltransferase, EC 2.3.1.-, EC 2.3.1.88, MGC71248, N(alpha)-acetyltransferase 10, NatA catalytic subunit, N-acetyltransferase, N-acetyltransferase ARD1, human homolog of, N-alpha-acetyltransferase 10, NatA catalytic subunit, N-terminal acetyltransferase complex ARD1 subunit homolog A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of human NAA10.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8260
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG