Learn More
NAALADase-like 1/NAALADL1 Antibody, FITC, R&D Systems™
Code produit 18009019 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18009019 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18009019 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298362F
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NAALADase-like 1/NAALADL1 Polyclonal specifically detects NAALADase-like 1/NAALADL1 in Mouse samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NAALADase-like 1/NAALADL1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Dilution ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule PBS
Alias de gène I100, NAALADASEL, NAALADL1 N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase-like 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with purified, recombinant NAALADase-like 1/NAALADL1 (Pro29-Leu745).
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10004
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus