Learn More
NAG Antibody [Alexa Fluor™ 405], R&D Systems™
Code produit 30762580 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30762580 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30762580 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP346939AF405
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NAG Polyclonal antibody specifically detects NAG in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NAG
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DKFZp586G1219, EC 1.1.1.94, EC 1.2.1.59, FLJ40407, NAG/BC035112 fusion, NAG/FAM49A fusion, NAGneuroblastoma-amplified protein, neuroblastoma amplified sequence, Neuroblastoma-amplified gene protein, neuroblastoma-amplified sequence
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène neuroblastoma amplified sequence. (Uniprot# A2RRP1)
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51594
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus