Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Spigots
Les cuves cylindriques résistantes en LLDPE Nalgene comprennent un robinet à aiguille installé pour le prélèvement. Le robinet accepte les tubulures de 5/8 pouce de dia. int. Les cuves sont disponibles dans des tailles allant de 19 à 208 l.
202.00€ - 887.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10305661
|
Thermo Scientific™
11102-0005 |
19 l |
202.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10384541
|
Thermo Scientific™
11102-0007 |
26,5 L |
245.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10654141
|
Thermo Scientific™
11102-0010 |
37,8 L |
251.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10603832
|
Thermo Scientific™
11102-0015 |
56,8 L |
311.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10674311
|
Thermo Scientific™
11102-0030 |
113,5 l |
351.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10274111
|
Thermo Scientific™
11102-0055 |
208 L |
887.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les réservoirs cylindriques robuste en LLDPE Thermo Scientific™ Nalgene incluent un robinet à aiguille installé pour l’évacuation. Ce robinet est compatible avec une tubulure d’un dia. int. de 5/8 po et est disponible dans des volumes compris entre 19 L et 208 L.
Caractéristiques :- Robinet de réservoir de type à aiguille (n° de catalogue°6421) installé pour permettre l’aspiration
- 5/8 (15,9 mm) de dia. int.
- Non autoclavable
Éléments inclus :
Couvercle
Remarque :
Les cuves utilisées à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipées d’un renfort externe.
Attention : les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.
Garantie : 90 jours
Spécification
Cuve avec robinet | |
PEBDL |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Attention : les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.