Learn More
Thermo Scientific™ Cahiers de laboratoire Nalgene™ avec pages papier standard
GREENER_CHOICE
Les pages papier standard des cahiers de laboratoire Thermo Scientific Nalgene sont cousues.
46.55€ - 420.00€
Spécification
Matériau du couvercle Polyéthylène
Description Cahier de laboratoire quadrillé, 21,6 x 27,9 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Dimensions Couleur de couvercle Réglé Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Couleur de couvercle Réglé Prix Quantité et disponibilité  
12832849
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
6301-1000
Format lettre Vert sapin Grid
372.00€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
10285731
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
6301-2000
Format lettre ; 3 lignes horizontales par pouce Rouge bordeaux Oui
46.55€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
11827363
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
6301-3000
A4 Vert sapin Grid
420.00€
6 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
11399544
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
6301-4000
A4 ; lignes de 5 mm Rouge bordeaux Oui
51.15€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Ces cahiers de laboratoire comptent 96 pages de papier cousues de manière permanente à carreaux ou à lignes horizontales. Consignez les informations nécessaires pour garantir la protection au titre des brevets. Les pages comprennent des espaces pour les dates et les signatures. Les cahiers contiennent des instructions pour la tenue de registres, une table des matières et une page pour la production de contenus. La couverture rigide est étanche (les pages ne le sont pas).
  • Encarts prévus pour la date, la signature de l'utilisateur et du témoin dans le cadre de la protection au titre des brevets.
  • Faites votre choix entre une couverture vert forêt avec quadrillage vert dein. 6 mm et une couverture bordeaux avec lignes horizontales.
  • Dimension des pages : × in. 22 × 28 cm
Instructions pour la conservation des données, page destinée à l’édition du cahier et table des matières.Les pages ne sont pas hydrorésistantes.
Spécification
Spécification
Polyéthylène
Cahier de laboratoire quadrillé, 21,6 x 27,9 cm
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cahiers de laboratoire Nalgene™ avec pages papier standard