Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne ronde Nalgen™ en PEBD
Les bonbonnes rondes en LDPE sans robinets Thermo Scientific Nalgene sont un excellent choix pour le stockage et le transport de réactifs.
Marque: Thermo Scientific™ 2210-0040
300.51 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21900" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.48000kg
Description
Les bonbonnes rondes en LDPE sans robinets Thermo Scientific Nalgene sont un excellent choix pour le stockage et le transport de réactifs.
Les bonbonnes en LDPE sont dotés de grandes poignées et la résine est un excellent choix pour le stockage de réactifs sensibles aux catalyseurs de polymérisation.
- Graduations moulées par incréments de 5 L et 1 gallon
- Étanches†
Inclut :
Bouchon à visser en polypropylène blanc et bouchon 83B
Spécification
Non autoclavable | |
15 l | |
83B | |
Bonbonne ronde en PEBD avec poignée | |
285 mm | |
429 mm | |
LDPE | |
1 Ea. |
4 gal . | |
PP | |
Blanc | |
64 mm | |
Stockage et transport de réactifs | |
Poignées | |
4/Cs. | |
Bonbonne avec poignée |