Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de micro-emballage non stériles Nalgene™ – naturels, en PPCO
Les tubes de micro-emballage Thermo Scientific Nalgene non stériles sont moulés à partir d'une résine copolymère de polypropylène (PPCO) de haute pureté, contenant peu de métaux, Apyrogéne et non cytotoxique.
134.00€ - 179.00€
Spécification
Description | Tubes de micro-conditionnement |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 8 mm |
Couleur | Naturels, transparents |
Diamètre (métrique) externe | 13 mm |
Matériau | PPCO |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10619953
|
Thermo Scientific™
362800-0005 |
0.5 ml | 13 mm |
179.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10706923
|
Thermo Scientific™
362800-0020 |
2 ml | 13 mm |
134.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les tubes de micro-emballage Thermo Scientific Nalgene non stériles sont moulés à partir d'une résine copolymère de polypropylène (PPCO) de haute pureté, contenant peu de métaux, Apyrogéne et non cytotoxique.
Les tubes ont une bordure et présentent des intérieurs coniques, permettant la récupération de tout le contenu.
Les tubes et les bouchons (listés séparément) ont été testés ensemble à une pression 7,5 psi pour l'expédition par avion.Conformes aux normes de la classe VI de l'USP ; apyrogènes.
Jetables.
Centrifugeables à 13 000 × g
Bouchons de couleur vendus séparément.Bouchons de couleurs emballés séparément (Série 342820, 342820, 342821).
Spécification
Tubes de micro-conditionnement | |
Naturels, transparents | |
PPCO | |
1000 | |
Flacon à jupe avec intérieur conique | |
Bouchon à vis (non inclus) | |
ISO 13485:2016 |
8 mm | |
13 mm | |
Non stérile | |
500 | |
Copolymère de polypropylène | |
500 sachets, 1 000 boîtes | |
Flacon |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme “étanche” qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.