Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour boîtes de Petri et boîtes de bioanalyse autoclavables Nalgene™
Les racks pour boîtes de Petri et boîtes de bioanalyse autoclavables Thermo Scientific Nalgene sont utilisables avec des boîtes en plastique et en verre.
257.00€ - 357.00€
Spécification
Type de produit | Porte-boîtes de Pétri |
---|---|
Couleur | Transparent |
Capacité | 60/100mm |
Nb par paquet | 1 |
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Autoclavable | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | À utiliser avec (équipement) | Autoclavable | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11349634
|
Thermo Scientific™
5920-0060 |
60/100mm | 3,93 po ( 100mm ) plat | Autoclavables |
357.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12704378
|
Thermo Scientific™
5921-0060 |
56/60mm | 2,36 po ( 60 mm ) plat | Non autoclavable |
257.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15292529
|
Thermo Scientific™
5922-0024 |
24/100mm | 3,93 po ( 100mm ) plat | Non autoclavable |
341.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les racks pour boîtes de Petri et boîtes de bioanalyse autoclavables Thermo Scientific Nalgene sont utilisables avec des boîtes en plastique et en verre.
Leurs angles arrondis lisses, leur poignée ergonomique, et leurs pieds en caoutchouc rendent le transport des boîtes sûr et stable.
- Les racks se stérilisent aisément par mise en autoclave. Les racks transparents permettent une visibilité sur le côté pour vérifier les cultures pendant l'incubation.
- Système de montage simple
Spécification
Porte-boîtes de Pétri | |
Transparent | |
60/100mm | |
1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.