Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture à baffles en polycarbonate Nalgene™ Code produit.: 10768911
En stock
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.75€
    70.66€ / 4 pièces
    Économisez 2.09€
    2% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons de culture à baffles en polycarbonate Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4524954
250 à 380 ml, 4 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
L'autoclavage répété peut conduire à une perte de résistance mécanique.
Code produit. 10768911
Marque: Thermo Scientific™ 41100250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.75€
    70.66€ / 4 pièces
    Économisez 2.09€
    2% de réduction
Il en reste null
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'autoclavage répété peut conduire à une perte de résistance mécanique.
Augmentez l’efficacité des mélanges avec ces flacons en polycarbonate qui constituent une alternative aux flacons en verre tout en produisant des courbes de croissance équivalentes avec E. coli et S. cerevisiae.
Augmentez l’efficacité des mélanges avec les flacons de culture à baffles en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™ qui constituent une alternative aux flacons en verre tout en produisant des courbes de croissance équivalentes avec E. coli et S. cerevisiae.
  • Le polycarbonate est résistant aux chocs et transparent. Des graduations permettent de voir facilement le niveau du liquide.
  • Le fond à baffles fournit un mélange, une aération et un échange gazeux améliorés.
  • Ces flacons sont excellents pour une variété d’applications de laboratoire, notamment la fermentation, la culture et la récolte de cellules ainsi que les procédures d’ingénierie génériques.
  • Les flacons de 500 et 100 ml sont compatibles avec les bouchons standard de 38 mm en acier inoxydable ou en plastique pour plus de polyvalence.
  • Les flacons sont autoclavables.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 8,45 à 12,84 oz
Description FCR max. : 6000x G ; Style supérieur : Filetés
Capacité (métrique) 250 à 380 ml
Matériau Polystyrène
Nbre par carton 12
Nb par paquet 4
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Forme du fond À baffles
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot1434291 Type de certificatCertificat de conformité Date19/08/2025 Code produit4110-0250
Numéro de lot1410919 Type de certificatCertificat de conformité Date30/08/2024 Code produit4110-0250
Numéro de lot1395994 Type de certificatCertificat de conformité Date25/01/2024 Code produit4110-0250
Numéro de lot1384390 Type de certificatCertificat de conformité Date24/05/2023 Code produit4110-0250
Numéro de lot1378720 Type de certificatCertificat de conformité Date21/02/2023 Code produit4110-0250
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons de culture à baffles en polycarbonate Nalgene™ >