Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de type Erlenmeyer à col étroit en polycarbonate Nalgene™
Les flacons de type Erlenmeyer à col étroit en polycarbonate Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour la préparation et le stockage des milieux de culture et pour de nombreuses techniques de culture.
91.55€ - 140.00€
Spécification
Matériau | PC |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Jetable | Non |
Graduated | Oui |
Mouth Style | Étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10459762
|
Thermo Scientific™
4103-0125 |
125 ml | Bouchon n° 5 |
140.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10652771
|
Thermo Scientific™
4103-0250 |
250mL | Bouchon n° 6 |
91.55€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les flacons de type Erlenmeyer à col étroit en polycarbonate Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour la préparation et le stockage des milieux de culture et pour de nombreuses techniques de culture.
Plus surs que les flacons en verre, ils s'utilisent avec des agitateurs.
- Graduations moulées.
- Le modèle en 500 ml constitue un flacon de combustion supérieur pour la microdétermination de la fluorine.
- Autoclavables – bien que l'autoclavage répété peut provoquer une perte de résistance mécanique.
- Sans bouchon.
Spécification
PC | |
Non | |
Étroit | |
unie |
Autoclavables | |
Oui | |
Non stérile |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.