Learn More
Thermo Scientific™ Racks flottants pour microtubes Nalgene™ en polypropylène
Décongélation, refroidissement et incubation des échantillons à des températures élevées ou réduites Ces racks flottants pour microtubes en polypropylène sont spécialement utilisés par les laboratoires de clonage génétique, de microbiologie et d’immunologie.
34.10€ - 61.90€
Spécification
Type de produit | Rack flottant pour microtubes |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Blanc |
Capacité | Tubes 1.0-2.0 ml |
Matériau | Polypropylène |
Código de producto | Marca | Description | À utiliser avec (équipement) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Description | À utiliser avec (équipement) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10292371
|
Thermo Scientific™
5974-0404 |
Carré, grille 4 x 4 | Tailles de tubes : 1.0, 1.2 et 2.0 ml |
61.90€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10488692
|
Thermo Scientific™
5974-1015 |
Ronds, 20 positions, compatibles avec un bécher de 1000 ml | Tailles de tubes : 1.0, 1.2, 1.5 et 2.0 ml |
36.25€
4 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10613991
|
Thermo Scientific™
5974-4015 |
Ronds, 8 positions, compatibles avec un bécher de 400 ml | Tailles de tubes : 1.0, 1.2, 1.5 et 2.0 ml |
34.10€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Descripción
Décongélation, refroidissement et incubation des échantillons à des températures élevées ou réduites Les racks flottants pour microtubes Thermo Scientific™ Nalgene™ en polypropylène sont spécialement utilisés par les laboratoires de clonage génétique, de microbiologie et d’immunologie. Ces racks offrent une excellente résistance à des températures de -70 à +100°C (−94 à +212°F). Les tubes sont maintenus dans le rack en dessous du rebord. Ces racks carrés ou ronds comportent des lettres et des numéros gravés au niveau de chaque orifice pour faciliter l’identification des échantillons.
Caractéristiques :- Racks ronds et carrés pour l’incubation de tubes de microcentrifugeuse de 0,5 à 2,0 ml à des températures élevées ou réduites au bain-marie ou dans la glace
- Les racks ronds s’intègrent parfaitement dans les béchers de 400 ou 1000 ml
- Rack carré conçu pour flotter tout en restant parfaitement stable dans des bains-marie turbulents ; rack capable de flotter avec une charge complète de tubes remplis
- Sur la paillasse, les pattes des racks empêchent le bas des tubes de toucher la surface du plan de travail
- Poignée pratique pour le transport, l’agitation et le retrait des bains-marie
- Chaque orifice comporte des lettres et des numéros gravés pour faciliter l’identification des échantillons
Remarque :
Les racks ne sont pas autoclavables.
Especificaciones
Rack flottant pour microtubes | |
Blanc | |
Polypropylène | |
4 |
Non autoclavable | |
Tubes 1.0-2.0 ml | |
16 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.