Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Rectangular Carboy with Closure
Les bonbonnes rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene se distinguent par une conception compacte pour le stockage et la distribution de milieux, de solutions et d'eau stérile.
97.49€ - 809.00€
Spécification
Type de produit | Bonbonne rectangulaire |
---|---|
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 100-415 mm |
Description | Bonbonnes rectangulaires autoclavables |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12701538
|
Thermo Scientific™
2212-0020 |
9 l |
809.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10548301
|
Thermo Scientific™
2212-0050 |
20 l |
204.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10507921
|
Thermo Scientific™
2212-0020 |
9 l |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Les bonbonnes rectangulaires Thermo Scientific™ Nalgene se distinguent par une conception compacte pour le stockage et la distribution de milieux, de solutions et d'eau stérile.
Ces bonbonnes sont dotées d’une ouverture large facilitant le remplissage et le nettoyage. Poignée solide en acier inoxydable.
- Large ouverture facilitant le remplissage, le transfert et le nettoyage des bonbonnes
- Graduation moulée, incréments de 1 gal et 5 L pour une distribution facilitée
- Poignée en acier inoxydable facilitant le transport des récipients
- Autoclavables / Graduées / Étanches†
Spécification
Bonbonne rectangulaire | |
100-415 mm | |
PP | |
1 | |
Blanc |
PP | |
Bonbonnes rectangulaires autoclavables | |
Stockez des solutions et manipulez de grands volumes de poudres et d’autres échantillons solides | |
Oui |