Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PETG carrés pour milieu de culture Nalgene™ avec bouchon
Description
Éliminez les opérations onéreuses de lavage, de dépyrogénation et d’autoclavage grâce aux flacons de stockage PETG carrés Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, certifiés stériles et apyrogènes. Parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage d’ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) et de produits intermédiaires en vrac, ainsi qu’à la préparation et au confinement de tampons et de cultures ou à la conservation prolongée de liquides sensibles au pH, tels que les milieux de culture.
Caractéristiques :
- En copolyester de polyéthylène téréphtalate glycolisé (PETG) durable et incassable
- Adaptés à une conservation au froid jusqu’à -40°C
- Bande thermorétractable autour du bouchon et du goulot servant de sceau d’inviolabilité
- Flacons étanches avec bouchons PEHD fournis
- Stériles et apyrogènes
- Disponibles en matière à faible taux de particules
- Fournis avec une importante documentation pour la validation
Informations de commande :
- Conditionnés en plateaux prêts à l’emploi.
Remarque :
- Le format de 2 l est équipé de poignées moulées.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Capacité (impériale) | 200 ml (1 oz) |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 1.496 in |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 0,55 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 14 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage en congélateur à une température inférieure à 40 deg. C, Media/Buffer Storage, Storage |
| Matériau | PETG |
| Nbre par carton | 96/Cs. |
| Nb par paquet | 24/Pk. |
| Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Application Notes
Product Information
Schematics & Diagrams
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Code produit |
|---|---|---|---|
| 1438881 | Certificat de traitement | 15/10/2025 | 2019-0030 |
| 1437485 | Certificat de traitement | 14/10/2025 | 2019-0030 |
| 1434486 | Certificat de traitement | 24/09/2025 | 2019-0030 |
| 1438881 | Certificat de conformité | 01/10/2025 | 2019-0030 |
| 1437485 | Certificat de conformité | 20/09/2025 | 2019-0030 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.