Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Low Particulate/Low Metals Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Optimisez le stockage et l’échantillonnage de principes pharmaceutiques actifs et de produits intermédiaires en vrac grâce à ces flacons, certifiés conformes aux niveaux de particules et de métaux à l’état de traces.
628.00€ - 1004.00€
Spécification
Couleur | transparent |
---|---|
Description | Flacon à faible taux de particules / de métaux |
À utiliser avec (application) | Storage, Transportation |
Matériau | Téflon™ FEP |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319684
|
Thermo Scientific™
381600-0004 |
125 ml | 24 mm |
662.00€ 644.00€ / 6 pièces Économisez 18.00€ 2% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11329684
|
Thermo Scientific™
381600-0008 |
250 ml | 24 mm |
646.00€ 628.00€ / 4 pièces Économisez 18.00€ 2% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11339684
|
Thermo Scientific™
381600-0016 |
500 ml | 28 mm |
759.00€ 738.00€ / 4 pièces Économisez 21.00€ 2% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
11309684
|
Thermo Scientific™
381600-0032 |
1 l | 38 mm |
1035.00€ 1004.00€ / 4 pièces Économisez 31.00€ 2% de réduction |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Échantillonnez et stockez les principes pharmaceutiques actifs et les produits intermédiaires en vrac de manière optimale grâce aux flacons à faible taux de particules /de métaux Thermo Scientific™ Nalgene™ fabriqués en Teflon™ FEP avec bouchon, certifiés pour contenir moins de 20 particules par ml à 0,3 μm et plus. Métaux certifiés pour des niveaux de microgrammes par litre (ppb). Excellent pour le stockage des produits chimiques de haute pureté, ce produit comprend un certificat de qualité qui garantit que le produit a été testé et accepté conformément aux spécifications.
Caractéristiques :- Certifiés conformes aux niveaux de particules et de métaux à l’état de traces
- Les bouchons en ETFE sans joint Tefzel™ assurent une étanchéité† parfaite, sans recourir à un joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs
- Possèdent une flexibilité, une résistance aux impacts et une excellente visibilité du contenu pour un large éventail d’utilisations dans le laboratoire
- Excellente résistance chimique à presque tous les produits chimiques de laboratoire
- Excellents pour le stockage des produits chimiques de haute pureté
- Non stériles / autoclavables
- Translucides
Garantie: 90 jours
Spécification
transparent | |
Storage, Transportation | |
1 Ea. | |
-100°C to 260°C | |
Oui | |
Oui | |
Étroit | |
Flacon à faible taux de particules / de métaux | |
ETFE Tefzel | |
Non |
Flacon à faible taux de particules / de métaux | |
Téflon™ FEP | |
Non stérile | |
Blanc | |
Certifiés conformes aux niveaux de particules et de métaux à l’état de traces . Métaux certifiés conformes aux niveaux microlitriques (ppb) : <0.20 pour Hg, <0.5 pour Be, <1.0 pour As, Cd, Pb, <2.0 pour Sb, Se, <5.0 pour Ag, Co, Cr, Cu, Mn, Tl, V, <10 pour Ba, Ni, Zn, <75 pour Al, <100 pour Ca, Fe, K, Na. Certifiés pour leur volume contenu de < 20 particules |
|
Autoclavable | |
Rond | |
Sans joint | |
Bouchon à vis |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.