Learn More
Thermo Scientific™ Portoirs pour tubes à essai Nalgene™ ; Polycarbonate
Les portoirs pour tubes à essai en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene permettent d'incuber des cultures en suspension en position inclinée.
66.15€ - 260.00€
Spécification
Type de produit | Portoir incliné pour tubes à essai |
---|---|
Array | 4 x 10 |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Blanc |
Matériau | polycarbonate |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11315704
|
Thermo Scientific™
5935-0016 |
Tubes 15 -16mm |
260.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10044850
|
Thermo Scientific™
5935-0020 |
20mm Tubes |
66.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les portoirs pour tubes à essai en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene permettent d'incuber des cultures en suspension en position inclinée.
Les portoirs inclinables autorisent une inclinaison de 5 ou 20 degrés qui permet au milieu de durcir suivant un angle donné pour l'incubation des cultures en suspension. Dotés de numéros et de lettres facilitant l'identification Empilables une fois vides
- Après le passage aux micro-ondes, les tubes remplis de milieu peuvent être inclinés suivant un angle de 5° ou 20°
- Le milieu durcira avec une inclinaison constante
- Dotés de numéros et de lettres pour permettre l'identification
- Empilables une fois vides pour un gain de place réel sur la paillasse
- Grâce à leur densité supérieure à celle de l'eau, ces portoirs ne flottent pas mais restent immergés dans les bains-marie
- Autoclavable ; Remarque : L'autoclavage réduit la résistance des portoirs dans le temps
Spécification
Portoir incliné pour tubes à essai | |
Autoclavables | |
polycarbonate | |
Rectangle |
4 x 10 | |
Blanc | |
40 | |
2 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.