Learn More
Macherey-Nagel™ Tube à essai Nanaocolor™
Effectuez des mesures simples et rapides.Les tests à essai Nanocolor™ Macherey-Nagel™ sont dotés de codes-barres pour une reconnaissance automatique par les photomètres Macherey-Nagel.Chaque test comprend des réactifs exactement pré-dosés en cuves de 16 mm et des réactifs supplémentaires pour une manipulation aisée, une sécurité utilisateur élevée et une précision maximale.
Marque: Macherey-Nagel™ 985017
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les tests en tube Nanocolor™ pour l’analyse photométrique sont faciles à manipuler, ce qui en fait le premier choix pour l’analyse de routine, de laboratoire et de procédé. Ils sont idéalement conditionnés dans des boîtes stables avec des étiquettes à code couleur, donnant toutes les informations pertinentes sur le test en un seul coup d’œil. Une variété de kits de test sont disponibles avec différentes plages de mesure pour tous les paramètres typiques pertinents pour l’analyse de l’eau et des eaux usées.
- Simplicité
- Les pictogrammes colorés sont des instructions pas à pas
- Grandes cuves pour faciliter le pipetage
- Cuves à code-barres pour la sélection automatique des tests
- Sûr
- Retrait pratique des tubes de la boîte
- Aucun contact avec les produits chimiques
- Réactions basées sur des méthodes d’étalon internationalement reconnues
- Fiable
- Réactifs pré-dosés avec précision
- Test adéquat pour chaque application
- Qualité constante de lot à lot
Spécification
Chlore (Cl2), ozone (O3) | |
Étiquette rose | |
Détermination photométrique | |
20 tubes à essai chlore/ozone 2, 1 flacon avec 5 ml de chlore/ozone 2 R2 | |
Lot de 20 | |
4,0 mL | |
1 min (libre), 3 min (total) |
Normes DIN, EN, ISO, EPA et APHA | |
Cuves pré-dosées | |
Photomètres compatibles Macherey-Nagel | |
20 | |
0,05 - 2,50 mg/l de Cl2, 0,05 - 2,00 mg/l d’O3 | |
DPD | |
Test de cuve |